4-Aminoindole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Indol-4-ylamine, 4-Indolamine, 4-Amino-1H-indole
A2070-1G A2070-5G
TCIAA2070-1GEA 125 EUR InStock
TCIAA2070-1G TCIAA2070-5G
4-Aminoindole ≥98.0% (par GC)
4-Aminoindole
Formule: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Point de fusion: 108 °C
Numéro MDL: MFCD01076559
Numéro CAS: 5192-23-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb13fa88b79f15cb9a1f2dba83a7c6d01b85285c&vid=bb13fa88b79f15cb9a1f2dba83a7c6d01b85285c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité