Purine-2-amine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1111-1G A1111-200MG
TCIAA1111-1GEA 975 EUR InStock
TCIAA1111-1G TCIAA1111-200MG
Purine-2-amine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Aminopurine
Formule: C₅H₅N₅
Point de fusion: 278°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005566
Numéro CAS: 452-06-2
EINECS: 207-197-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2dc7e1488a6cdad45d180bcc6cdaea4e9f8e499c&vid=2dc7e1488a6cdad45d180bcc6cdaea4e9f8e499c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité