2-Amino-3-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Methyl-2-pyridylamine, 3-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-3-picoline
A0400-25G A0400-500G
TCIAA0400-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0400-25G TCIAA0400-500G
2-Amino-3-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
2-Amino-3-methylpyridine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 221,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 29…32 °C
Densité: 1,073 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006320
Numéro CAS: 1603-40-3
EINECS: 216-501-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02ac60fb48f013b0b66a2d9cd3fbb0e99bf5de31&vid=02ac60fb48f013b0b66a2d9cd3fbb0e99bf5de31&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 30.0 to 33.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité