o-Anisidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A0486-25ML A0486-500ML
TCIAA0486-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0486-25ML TCIAA0486-500ML
o-Anisidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
o-Anisidine
Formule: C₇H₉NO
Point d'ébullition: 225°C
Point de fusion: 5 °C
Densité: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 111°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007688
Numéro CAS: 90-04-0
EINECS: 201-963-1
ONU: 2431
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00667
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b13c2594ec56be0a04ee9e9015373cb8e3af5ed&vid=2b13c2594ec56be0a04ee9e9015373cb8e3af5ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité