2-Amino-2-méthylpropanol ≥93.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-2-methyl-1-propanol, Isobutanolamine, AMP
A0333-25ML A0333-500ML
TCIAA0333-25MLEA 24.2 EUR InStock
TCIAA0333-25ML TCIAA0333-500ML
2-Amino-2-méthylpropanol ≥93.0% (par GC, analyse par titration)
AMP (2-Amino-2-methylpropanol)
Formule: (CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH
MW: 89,14 g/mol
Point d'ébullition: 165 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18…26 °C
Densité: 0,667 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008051
Numéro CAS: 124-68-5
EINECS: 204-709-8
Merck Index: 14,00449
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a97bee4896391e0e2d0b3d180e39e84cff2f523b&vid=a97bee4896391e0e2d0b3d180e39e84cff2f523b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 93.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité