2-Aminophénol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A0335-25G A0335-500G A0335-100G
TCIAA0335-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAA0335-25G TCIAA0335-500G TCIAA0335-100G
2-Aminophénol ≥99.0% (par GC)
2-Aminophenol
Formule: C₆H₇NO
Point d'ébullition: 235 °C (1013 hPa)
Densité: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 175 °C
Numéro MDL: MFCD00007690
Numéro CAS: 95-55-6
EINECS: 202-431-1
ONU: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00461
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1a634727cccba28855fb83c45b6d032ee3797b1&vid=c1a634727cccba28855fb83c45b6d032ee3797b1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in dilute HCl within almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité