Guanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
G0169-1G G0169-25G G0169-250G
TCIAG0169-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAG0169-1G TCIAG0169-25G TCIAG0169-250G
Guanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Guanine
Formule: C₅H₅N₅O
Point de fusion: > 220 °C
Densité: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071533
Numéro CAS: 73-40-5
EINECS: 200-799-8
Merck Index: 14,04564
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fae9141643408e2e2090c932a85d1a47f788636&vid=6fae9141643408e2e2090c932a85d1a47f788636&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot dilute HCl almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité