Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Aminopyridine-3-ol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAA1089-25GEA 165 EUR InStock
TCIAA1089-25G
2-Aminopyridine-3-ol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Aminopyridine-3-ol


Formule: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Point de fusion: 172 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006317
Numéro CAS: 16867-03-1
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/87/28928887.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité