Sulfanilamide ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
S0119-25G S0119-500G S0119-100G
TCIAS0119-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAS0119-25G TCIAS0119-500G TCIAS0119-100G
Sulfanilamide ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sulfanilamide
Formule: H₂NC₆H₄SO₂NH₂
Point d'ébullition: 401 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 163…167 °C
Densité: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007939
Numéro CAS: 63-74-1
EINECS: 200-563-4
Merck Index: 14,08925
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df665336ec0e4fbfe2c0604076fb8298220424e3&vid=df665336ec0e4fbfe2c0604076fb8298220424e3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Diazo Method) min. 99.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité