1,5-Naphtalènediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 1,5-Naphtylènediamine
TCIAD0101-100GEA 183 EUR InStock
TCIAD0101-100G TCIAD0101-25G TCIAD0101-500G
1,5-Naphtalènediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,5-Naphtalènediamine
Formule: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Point de fusion: 188 °C
Numéro MDL: MFCD00004029
Numéro CAS: 2243-62-1
ADR: 9,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/66/28974466.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 194.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité