Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

o-Phénylènediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 1,2-Phénylènediamine

TCIAP0968-25GEA 113 EUR InStock
TCIAP0968-25G
o-Phénylènediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
o-Phénylènediamine


Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 265°C
Point de fusion: 103 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007721
Numéro CAS: 95-54-5
ONU: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07438
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 105.0 deg-C
Absorbance max. 0.010 (20g/L, H2O, 450nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité