Toluène-2,3-diamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 3-Méthyl-o-phénylènediamine
TCIAD3788-5GEA 121 EUR InStock
TCIAD3788-5G TCIAD3788-25G
Toluène-2,3-diamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Toluène-2,3-diamine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 225°C
Point de fusion: 113 °C
Numéro MDL: MFCD00011589
Numéro CAS: 2687-25-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/57/54/28985754.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité