2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD1321-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAD1321-25G
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Formule: C₄H₆N₄O
MW: 126,12 g/mol
Point de fusion: 285…286 °C
Numéro MDL: MFCD00006098
Numéro CAS: 56-06-4
Merck Index: 14,02981
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité