2,4,6-Triaminopyrimidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T0834-25G T0834-500G
TCIAT0834-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAT0834-25G TCIAT0834-500G
2,4,6-Triaminopyrimidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,4,6-Triaminopyrimidine
Formule: C₄H₇N₅
Point d'ébullition: 324 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 249°C
Densité: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006100
Numéro CAS: 1004-38-2
EINECS: 213-720-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27026141779d8a252b42a0c8e96f58e5ec6fa2b0&vid=27026141779d8a252b42a0c8e96f58e5ec6fa2b0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité