Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Dodecylaniline ≥93.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAD0987-25GEA 179 EUR InStock
TCIAD0987-25G
N-Dodecylaniline ≥93.0% (par GC)
N-Dodecylaniline


Formule: C₁₈H₃₁N
MW: 261,45 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00026570
Numéro CAS: 3007-74-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/70/28976170.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité