Benzyl(purine-6-yl)amine ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB1088-5GEA 18.7 EUR InStock
TCIAB1088-5G TCIAB1088-25G
Benzyl(purine-6-yl)amine ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Benzyl(purine-6-yl)amine
Formule: C₁₂H₁₁N₅
MW: 225,25 g/mol
Point de fusion: 230…234 °C
Numéro MDL: MFCD00005572
Numéro CAS: 1214-39-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/29/41/28932941.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in 0.1mol/L NaOH almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité