N-Isopropyléthylenediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
I0381-10ML I0381-25ML
TCIAI0381-10MLEA 69.3 EUR InStock
TCIAI0381-10ML TCIAI0381-25ML
N-Isopropyléthylenediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-Isopropyléthylenediamine
Formule: C₅H₁₄N₂
MW: 102,18 g/mol
Point d'ébullition: 138°C
Densité: 0,822 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 6°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008164
Numéro CAS: 19522-67-9
EINECS: 243-125-8
ONU: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d252424cf5cbc8e8aa6ce7f3be1ceef7ed630e0&vid=9d252424cf5cbc8e8aa6ce7f3be1ceef7ed630e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité