L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Diéthanolamine 99,0 GC, T
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: ß,ß′-Dihydroxydiethylamine, Bis-(ß-hydroxyethyl)-amine, 2,2'-Iminodiethanol
I0008-25G I0008-500G
TCIAI0008-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0008-25G TCIAI0008-500G
Diéthanolamine 99,0 GC, T
Diéthanolamine
Formule: C₄H₁₁NO₂
MW: 105.14 g/mol
Point d'ébullition: 268.8
Point de fusion: 28
Point d'éclair: 176
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002843
Numéro CAS: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
ATTEINDRE: 01-2119488930-28
Merck Index: 14,03107
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a164c3a3ae3e0614f0e2d84ef586a4742ca29bca&vid=a164c3a3ae3e0614f0e2d84ef586a4742ca29bca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité