Dicyclohexylamine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: DCHA
D0435-25ML D0435-500ML
TCIAD0435-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0435-25ML TCIAD0435-500ML
Dicyclohexylamine ≥99.0% (par GC)
Dicyclohexylamine
Formule: C₁₂H₂₃N
MW: 181,32 g/mol
Point d'ébullition: 256°C
Point de fusion: 0°C
Densité: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 105°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011658
Numéro CAS: 101-83-7
EINECS: 202-980-7
ONU: 2565
ADR: 8,III
Merck Index: 14,03095
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79d8232ac52839a72a4b0e717deb995142f89c1a&vid=79d8232ac52839a72a4b0e717deb995142f89c1a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité