Baryum diphénylaminesulfonate-4 ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
D0876-25G D0876-5G
TCIAD0876-25GEA 103 EUR InStock
TCIAD0876-25G TCIAD0876-5G
Baryum diphénylaminesulfonate-4 ≥98.0% (sur base azote total)
Baryum diphénylaminesulfonate-4
Formule: C₂₄H₂₀BaN₂O₆S₂
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007497
Numéro CAS: 6211-24-1
EINECS: 228-278-0
ONU: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07313
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ae72a758370870c065973fbd83c1f929499c89a&vid=3ae72a758370870c065973fbd83c1f929499c89a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
Drying loss max. 1.0 %
Sensitiveness to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité