Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nitrosobenzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAN0367-5GEA 57.2 EUR InStock
TCIAN0367-5G TCIAN0367-25G
Nitrosobenzène ≥98.0% (par GC)
Nitrosobenzène


Formule: C₆H₅NO
MW: 107,11 g/mol
Point d'ébullition: 57°C
Point de fusion: 62…65 °C
Numéro MDL: MFCD00002059
Numéro CAS: 586-96-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/50/28989450.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 96.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité