1,3,5-Tri(tert-butyl)-2-nitrobenzène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT1821-25GEA 277 EUR InStock
TCIAT1821-25G TCIAT1821-5G
1,3,5-Tri(tert-butyl)-2-nitrobenzène ≥95.0% (par GC)
1,3,5-Tri(tert-butyl)-2-nitrobenzène
Formule: C₁₈H₂₉NO₂
MW: 291,43 g/mol
Point de fusion: 482,8 °C
Numéro MDL: MFCD00008818
Numéro CAS: 4074-25-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/57/97/28995797.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 205.0 to 208.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité