2-Nitrofluorène ≥99.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0201-25G N0201-100G
TCIAN0201-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAN0201-25G TCIAN0201-100G
2-Nitrofluorène ≥99.0% (par HPLC)
2-Nitrofluorène
Formule: C₁₃H₉NO₂
Point de fusion: 154…157 °C
Numéro MDL: MFCD00001117
Numéro CAS: 607-57-8
EINECS: 210-138-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2af397298ea7f747e830952918e41e5d1914b31c&vid=2af397298ea7f747e830952918e41e5d1914b31c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C
Solubility in hot Acetic acid almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité