1-Nitropyrène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
N0419-25G N0419-5G
TCIAN0419-25GEA 292 EUR InStock
TCIAN0419-25G TCIAN0419-5G
1-Nitropyrène ≥98.0% (par GC)
1-Nitropyrène
Formule: C₁₆H₉NO₂
Point de fusion: 156 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004138
Numéro CAS: 5522-43-0
EINECS: 226-868-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4212261f785cccfc46d0b2ea178b6c537bf57fbb&vid=4212261f785cccfc46d0b2ea178b6c537bf57fbb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 155.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité