2-Méthoxy-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1395-25G M1395-5G
TCIAM1395-25GEA 307 EUR InStock
TCIAM1395-25G TCIAM1395-5G
2-Méthoxy-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Méthoxy-3-nitropyridine
Formule: C₆H₆N₂O₃
Point de fusion: 149…150 °C
Numéro MDL: MFCD00023459
Numéro CAS: 20265-35-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a19a3367e253e19f31cadb2bff6c06f5b1b550a2&vid=a19a3367e253e19f31cadb2bff6c06f5b1b550a2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 58.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité