2-Nitrorésorcinol ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
N0254-25G N0254-5G
TCIAN0254-25GEA 106 EUR InStock
TCIAN0254-25G TCIAN0254-5G
2-Nitrorésorcinol ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
2-Nitrorésorcinol
Formule: C₆H₅NO₄
Point d'ébullition: 234°C
Point de fusion: 80…84 °C
Densité: 1,3526 g/cm³ (96.7 °C)
Numéro MDL: MFCD00007124
Numéro CAS: 601-89-8
EINECS: 210-010-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca872de6f3725c3b34b9aeb89c17af0eb4f2b13c&vid=ca872de6f3725c3b34b9aeb89c17af0eb4f2b13c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 83.0 to 86.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité