4-Nitrothioanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Nitrophenyl methyl sulphide, 1-Nitro-4-(methylthio)benzene
N0761-25G N0761-5G
TCIAN0761-25GEA 217 EUR InStock
TCIAN0761-25G TCIAN0761-5G
4-Nitrothioanisole ≥98.0% (par GC)
4-Nitrothioanisole
Formule: C₇H₇NO₂S
MW: 169,2 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Point de fusion: 66…68 °C
Numéro MDL: MFCD00010868
Numéro CAS: 701-57-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2dfc8b35ed4a06dd0f8b15670ca079aa1e0e39&vid=ec2dfc8b35ed4a06dd0f8b15670ca079aa1e0e39&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité