Bis(4-nitrophényl)méthane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4-Dinitrodiphenylmethane, 4,4'-Dinitrodiphenylmethane
D0833-1G D0833-5G
TCIAD0833-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAD0833-1G TCIAD0833-5G
Bis(4-nitrophényl)méthane ≥99.0% (par GC)
Bis(4-nitrophényl)méthane
Formule: C₁₃H₁₀N₂O₄
MW: 258,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059184
Numéro CAS: 1817-74-9
EINECS: 217-330-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3128661f096f3445928f8cb29049ce8342a5e5aa&vid=3128661f096f3445928f8cb29049ce8342a5e5aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C
Solubility in hot Chloroform almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité