Ammonium-cérium (IV) nitrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Hexanitratocerate de diammoniumdi-Ammonium hexanitratocérate (IV)
TCIAC1806-50GEA 27.5 EUR InStock
TCIAC1806-50G TCIAC1806-500G
Ammonium-cérium (IV) nitrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Ammonium-cérium (IV) nitrate
Formule: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
MW: 548,22 g/mol
Point de fusion: 107…108 °C
Numéro MDL: MFCD00151121
Numéro CAS: 16774-21-3
ONU: 1477
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,01992
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/91/28938991.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (Redox method) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité