Oxyde de dibutyletain ≥95.0% (P)
Fournisseur: TCI
Danger
D0305-25G D0305-100G
TCIAD0305-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAD0305-25G TCIAD0305-100G
Oxyde de dibutyletain ≥95.0% (P)
Oxyde de dibutyletain
Formule: C₈H₁₈OSn
Point de fusion: > 300 °C
Densité: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001992
Numéro CAS: 818-08-6
EINECS: 212-449-1
ONU: 3146
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8411cd00b75ecba8231fa7b6f88fbbf530630cd4&vid=8411cd00b75ecba8231fa7b6f88fbbf530630cd4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with ignition residue) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité