1-Oxyde de pyridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pyridine 1-oxide, Pyridine N-oxide
P0557-25G P0557-500G P0557-100G
TCIAP0557-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAP0557-25G TCIAP0557-500G TCIAP0557-100G
1-Oxyde de pyridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Oxyde de pyridine
Formule: C₅H₅NO
MW: 95,1 g/mol
Point d'ébullition: 270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 61…64 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006194
Numéro CAS: 694-59-7
EINECS: 211-774-6
Merck Index: 14,07972
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bcc00bd76771a70b49cef7404dd78b68ce05ca6c&vid=bcc00bd76771a70b49cef7404dd78b68ce05ca6c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité