Sulfite de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0528-25G D0528-500G
TCIAD0528-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAD0528-25G TCIAD0528-500G
Sulfite de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Sulfite de diéthyle
Formule: C₄H₁₀O₃S
Point d'ébullition: 157°C
Densité: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 49°C
Numéro MDL: MFCD00009098
Numéro CAS: 623-81-4
EINECS: 210-815-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=591a5cf64b75ee8f3a37da291180944e576e2c15&vid=591a5cf64b75ee8f3a37da291180944e576e2c15&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité