Phosphate de triphényle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: TriphénylphosphateTPP
TCIAP0272-500GEA 44 EUR InStock
TCIAP0272-500G TCIAP0272-25G
Phosphate de triphényle ≥99.0% (par GC)
Phosphate de triphényle
Formule: C₁₈H₁₅O₄P
MW: 326,29 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Point de fusion: 50…51 °C
Numéro MDL: MFCD00003031
Numéro CAS: 115-86-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,09742
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/09/92/28990992.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 49.0 to 52.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité