Orthopropionate de triéthyle ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
O0067-25ML O0067-500ML
TCIAO0067-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAO0067-25ML TCIAO0067-500ML
Orthopropionate de triéthyle ≥96.0% (par GC)
Orthopropionate de triéthyle
Formule: C₉H₂₀O₃
Point d'ébullition: 158°C
Point de fusion: < 0 °C
Densité: 0,8876 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 47°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009226
Numéro CAS: 115-80-0
EINECS: 204-108-0
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c4841a5da826ee723e5f127c01218bf8aaafa8d&vid=5c4841a5da826ee723e5f127c01218bf8aaafa8d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité