Oxyde d'allyle et d'éthyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Allyl Ethyl Ether
A1033-25ML A1033-5ML
TCIAA1033-25MLEA 71.5 EUR InStock
TCIAA1033-25ML TCIAA1033-5ML
Oxyde d'allyle et d'éthyle ≥95.0% (par GC)
Allyl ethyl ether
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Point d'ébullition: 67°C
Densité: 0,7559 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -20°C
Numéro MDL: MFCD00009255
Numéro CAS: 557-31-3
EINECS: 209-169-7
ONU: 2335
ADR: 3,II
Merck Index: 14,00293
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f994ba93bb6c24ead634c53eaca1720f073f3428&vid=f994ba93bb6c24ead634c53eaca1720f073f3428&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité