4-Allylanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A0702-10G A0702-100G
TCIAA0702-10GEA 37.4 EUR InStock
TCIAA0702-10G TCIAA0702-100G
4-Allylanisole ≥98.0% (par GC)
4-Allylanisole
Formule: C₁₀H₁₂O
Point d'ébullition: 220°C
Point de fusion: 22.5 °C
Densité: 0,965 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 81°C
Numéro MDL: MFCD00008653
Numéro CAS: 140-67-0
EINECS: 205-427-8
Merck Index: 14,03705
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fbd13ef26bb83b14fdaafbe5bdb1cb25567e47d&vid=6fbd13ef26bb83b14fdaafbe5bdb1cb25567e47d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité