4-Méthoxyindole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAM1250-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAM1250-1G TCIAM1250-5G
4-Méthoxyindole ≥98.0% (par GC)
4-Méthoxyindole
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point d'ébullition: 181°C
Point de fusion: 67…68 °C
Numéro MDL: MFCD00009737
Numéro CAS: 4837-90-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/53/28975053.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 72.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité