Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(-)-1-Méthoxy-2-propanol

Synonyms: (R)-1-Methoxy-2-propanol, (R)-(-)-Propylene glycol 1-Monomethyl ether

036090-1G 036090-5G
FLUO036090-1GEA 0 EUR InStock
FLUO036090-1G FLUO036090-5G
(R)-(-)-1-Méthoxy-2-propanol
(R)-(-)-1-Méthoxy-2-propanol


Formule: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632587
Numéro CAS: 4984-22-9
ONU: 3092
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité