(R)-(-)-1-Méthoxy-2-propanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2166-25G M2166-5G
TCIAM2166-25GEA 135 EUR InStock
TCIAM2166-25G TCIAM2166-5G
(R)-(-)-1-Méthoxy-2-propanol ≥98.0% (par GC)
(R)-(-)-1-Méthoxy-2-propanol
Formule: C₄H₁₀O₂
Point d'éclair: 32°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632587
Numéro CAS: 4984-22-9
ONU: 3092
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b87793bbca56713a623110a623ec1e73bc8b57e0&vid=b87793bbca56713a623110a623ec1e73bc8b57e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -24.0 deg (C=10, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité