Butoxy-2-éthanol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B0698-25ML B0698-500ML
TCIAB0698-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0698-25ML TCIAB0698-500ML
Butoxy-2-éthanol ≥99.0% (par GC)
Butoxy-2-éthanol
Formule: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 171°C
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 68°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002884
Numéro CAS: 111-76-2
EINECS: 203-905-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,01559
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d62ce354745b00c678789666f25511b6c7d330e6&vid=d62ce354745b00c678789666f25511b6c7d330e6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité