2-Méthoxy-p-crésol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0114-25ML M0114-100ML
TCIAM0114-25MLEA 37.4 EUR InStock
TCIAM0114-25ML TCIAM0114-100ML
2-Méthoxy-p-crésol ≥98.0% (par GC)
2-Méthoxy-p-crésol
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 221°C
Point de fusion: 5°C
Densité: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 99°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002378
Numéro CAS: 93-51-6
EINECS: 202-252-9
Merck Index: 14,02571
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa9ecb30e57afa3904ae5faee9a852f5e89a94b3&vid=aa9ecb30e57afa3904ae5faee9a852f5e89a94b3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité