Diéthylène glycol ≥99.5% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 2,2'-Oxydiéthanol
TCIAD0495-100GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0495-100G TCIAD0495-500G
Diéthylène glycol ≥99.5% (par GC)
Diéthylène glycol
Formule: C₄H₁₀O₃
MW: 106,12 g/mol
Point d'ébullition: 245°C
Point de fusion: -7°C
Point d'éclair: 124°C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00002882
Numéro CAS: 111-46-6
Merck Index: 14,03119
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/76/28975076.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité