2-Méthoxythiophénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methoxybenzenethiol, o-Methoxythiophenol, 2-Mercaptoanisol, 2-Methoxyphenyl mercaptan, 2-Methoxybenzene-1-thiol, 1-Methoxy-2-mercaptobenzene
M1670-25G M1670-5G
TCIAM1670-25GEA 235 EUR InStock
TCIAM1670-25G TCIAM1670-5G
2-Méthoxythiophénol ≥98.0% (par GC)
2-Méthoxythiophénol
Formule: C₇H₈OS
MW: 140,21 g/mol
Point d'ébullition: 219°C
Densité: 1,14 g/cm³ (30 °C)
Point d'éclair: 95°C
Numéro MDL: MFCD00004834
Numéro CAS: 7217-59-6
EINECS: 230-605-7
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6117229ff02b79424e7d535ad6bccc139c96c4b&vid=c6117229ff02b79424e7d535ad6bccc139c96c4b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité