Vinyltriéthoxysilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Triethoxy(vinyl)silane
V0044-25ML V0044-500ML V0044-100ML
TCIAV0044-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAV0044-25ML TCIAV0044-500ML TCIAV0044-100ML
Vinyltriéthoxysilane ≥98.0% (par GC)
Vinyltriéthoxysilane
Formule: C₈H₁₈O₃Si
MW: 190,31 g/mol
Point d'ébullition: 161°C
Densité: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 34°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009063
Numéro CAS: 78-08-0
EINECS: 201-081-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e66217fd7b8dd0712a78451bf9e2679e23cd278&vid=9e66217fd7b8dd0712a78451bf9e2679e23cd278&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité