Cyclohexyltriméthoxysilane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC2280-5GEA 62.7 EUR InStock
TCIAC2280-5G TCIAC2280-25G
Cyclohexyltriméthoxysilane ≥97.0% (par GC)
Cyclohexyltriméthoxysilane
Formule: C₉H₂₀O₃Si
MW: 204,34 g/mol
Point d'ébullition: 208°C
Numéro MDL: MFCD01074466
Numéro CAS: 17865-54-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/87/28939287.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité