(3-Mercaptopropyl)triethoxysilane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1505-25G M1505-500G M1505-100G
TCIAM1505-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAM1505-25G TCIAM1505-500G TCIAM1505-100G
(3-Mercaptopropyl)triethoxysilane ≥96.0% (par GC)
(3-Mercaptopropyl)triethoxysilane
Formule: HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Point d'ébullition: 115°C
Point d'éclair: 88°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00053924
Numéro CAS: 14814-09-6
EINECS: 238-883-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11fa23e48013f81b4cbf283b4f4bd0cf07d75b92&vid=11fa23e48013f81b4cbf283b4f4bd0cf07d75b92&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité