Orthosilicate de tétrabutyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T1126-25ML T1126-500ML
TCIAT1126-25MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAT1126-25ML TCIAT1126-500ML
Orthosilicate de tétrabutyle ≥98.0% (par GC)
Orthosilicate de tétrabutyle
Formule: C₁₆H₃₆O₄Si
Point d'ébullition: 277°C
Densité: 0,9353 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 136°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009432
Numéro CAS: 4766-57-8
EINECS: 225-305-8
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=172d03f06940789cb5228ffcdecd231cf73e7a29&vid=172d03f06940789cb5228ffcdecd231cf73e7a29&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité