Anhydride maléique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,5-Furanedione
M0005-25G M0005-500G
TCIAM0005-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAM0005-25G TCIAM0005-500G
Anhydride maléique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Anhydride maléique
Formule: C₄H₂O₃
MW: 98,06 g/mol
Point d'ébullition: 199°C
Point de fusion: 51…53 °C
Densité: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005518
Numéro CAS: 108-31-6
EINECS: 203-571-6
ONU: 2215
ADR: 8,III
Merck Index: 14,05704
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9abd3e41098c808e06c986c5d87d1ba8b2ac52fd&vid=9abd3e41098c808e06c986c5d87d1ba8b2ac52fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White pellet
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 99.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité