Anhydride benzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B0078-25G B0078-500G B0078-100G
TCIAB0078-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAB0078-25G TCIAB0078-500G TCIAB0078-100G
Anhydride benzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Anhydride benzoïque
Formule: C₁₄H₁₀O₃
MW: 226,23 g/mol
Point d'ébullition: 158°C
Point de fusion: 40 °C
Densité: 1,231 to 1.247 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003073
Numéro CAS: 93-97-0
EINECS: 202-291-1
Merck Index: 14,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b714d649aeb21aa728a7acf405e36be144c3a37&vid=8b714d649aeb21aa728a7acf405e36be144c3a37&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 97.0 %
Melting point 41.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité