Ciclobutilmetanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cyclobutanemethanol, Cyclobutylmethanol, Hydroxymethylcyclobutane
C2061-25G C2061-5G
TCIAC2061-25GEA 230 EUR InStock
TCIAC2061-25G TCIAC2061-5G
Ciclobutilmetanol ≥98.0% (par GC)
Ciclobutilmetanol
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Densité: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 40°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001330
Numéro CAS: 4415-82-1
EINECS: 224-575-4
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f64bcbd70087f2d4b6d77bc114f7d6f67b955629&vid=f64bcbd70087f2d4b6d77bc114f7d6f67b955629&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité